Merck
667188
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1-テトラロン
97%
別名:
2-ブロモ-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ナフタレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9OBr
CAS番号:
分子量:
225.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
mp
39-43 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
InChI Key
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667188-BULK:
667188-1G:
667188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)