1 G
¥13,600
About This Item
化学式:
(C8H6N)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
160.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
177-181 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10-12H
InChI Key
ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アリールアミノ酸の鈴木カップリングにおけるラセミ化の研究に使用します[1]。
以下の合成に関わる反応物質です。
鈴木宮浦反応に関わる反応物質
- HIV-1糖タンパク質-41融合阻害剤として用いられるインドール化合物
- δ-カルボリン/カルボゾール
- PI3Kインヒビターしての三置換ピリミジン
- CHK1インヒビターとしての(チエノピリジン)カルボキサミド
- cis-フルオロスチルベン
鈴木宮浦反応に関わる反応物質
その他情報
May contain varying amounts of anhydride
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666459-5G:
666459-1G:
666459-BULK:
666459-VAR:
Monica Prieto et al.
The Journal of organic chemistry, 72(3), 1047-1050 (2007-01-27)
Reaction conditions considered to be typical in Suzuki couplings can cause significant (up to 34% of the unwanted enantiomer) loss of optical purity in sensitive substrates such as hydroxyphenylglycine 1. This may be remedied using sodium succinate instead of sodium