Merck
665894
Sigma-Aldrich
3-Nitro-N-methylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O2
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
64-68 °C
SMILES記法
CNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
InChI Key
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665894-VAR:
665894-1G:
665894-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)