Merck
665762
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate
97%
別名:
4-n-Pentylphenyl p-anisate, 4-Amylphenyl 4′-methoyxbenzoate, Nematal 105
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O3
CAS番号:
分子量:
298.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid crystal
mp
28-42 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c1-3-4-5-6-15-7-11-18(12-8-15)22-19(20)16-9-13-17(21-2)14-10-16/h7-14H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
UISXVYOLBGBYCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665762-5G:
665762-BULK:
665762-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)