Merck
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O2
CAS番号:
分子量:
310.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid crystal
屈折率
n20/D 1.543
密度
0.989 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
665738-VAR:
665738-5G:
665738-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)