Merck
665339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(I)CO2H
CAS番号:
分子量:
326.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
171-175 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
665339-VAR:
665339-BULK:
665339-10G:4548173997612
665339-1G:4548173997629