Merck
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
98%
別名:
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)ethanol, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9F3O2
CAS番号:
分子量:
206.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
83-86 °C/7.0 mmHg
密度
1.2774 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChI Key
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
663751-BULK:
663751-5G:
663751-VAR:
663751-1G:
試験成績書(COA)