Merck
663387
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClN3O
CAS番号:
分子量:
195.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
245 °C (dec.)
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1nnc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
InChI Key
ZMWWZXSPDQIWAZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663387-10G:
663387-VAR:
663387-BULK:
663387-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)