Merck
663182
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2S
CAS番号:
分子量:
193.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
不純物
~2.8 wt. % methanol
mp
190-194 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663182-1G:
663182-VAR:
663182-10G:
663182-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)