Merck
663123
Sigma-Aldrich
6-フルオロ-1-インダノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7FO
CAS番号:
分子量:
150.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
56-60 °C
SMILES記法
Fc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChI Key
LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663123-BULK:
663123-5G:
663123-1G:
663123-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)