Merck
662895
Sigma-Aldrich
2-Hexynoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH≡CCO2H
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.460
bp
230 °C
密度
0.992 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC#CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
662895-5G:
662895-BULK:
662895-25G:
662895-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Louis DeRidder et al.
Nanoscale, 13(2), 939-952 (2021-01-23)
Switching microglia from a disease exacerbating, 'pro-inflammatory' state into a neuroprotective, 'anti-inflammatory' phenotype is a promising strategy for addressing multiple neurodegenerative diseases. Pro-inflammatory microglia contribute to disease progression by releasing neurotoxic substances and accelerating pathogenic protein accumulation. PPARα and PPARγ