Merck
662577
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-trifluoromethyl benzo-6-d1-nitrile-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7DH2F415N
CAS番号:
分子量:
192.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
44-45 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1cc(F)cc(c1[13C]#[15N])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H/i1D,4+1,13+1
InChI Key
LCCPQUYXMFXCAC-QCUBOOBBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662577-VAR:
662577-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)