Merck
661899
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4Br2O
CAS番号:
分子量:
263.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
88-92 °C
SMILES記法
Brc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
InChI Key
BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
661899-BULK:
661899-5G:
661899-1G:
661899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)