Merck
661082
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoropyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2F2N2
CAS番号:
分子量:
116.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.432
bp
118-120 °C
密度
1.359 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccnc(F)n1
InChI
1S/C4H2F2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
InChI Key
JZSYSXZDIQUOGP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Difluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 3-Pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-one derivatives as mutant isocitrate dehydrogenase (IDH1) inhibitors.[1]
  • N,N′-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(2-fluoropyrimidin-4-amine) as chemokine receptor type 4 antagonists.[2]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
106.0 °F - closed cup
引火点(℃)
41.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
661082-100MG:
661082-500MG:
661082-VAR:
661082-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimization of 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-ones as orally bioavailable and brain penetrant mutant IDH1 inhibitors
Zhao Q, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 9(7), 746-751 (2018)
Dipyrimidine amines: a novel class of chemokine receptor type 4 antagonists with high specificity
Zhu A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(24), 8556-8568 (2010)