Merck
660647
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
97%
別名:
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2F3NO2
CAS番号:
分子量:
177.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
106-111 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChI Key
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
660647-BULK:
660647-1G:
660647-250MG:
660647-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)