アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>250 °C (dec.)
SMILES記法
OC(=O)c1sc(C(O)=O)c2OCCCOc12
InChI
1S/C9H8O6S/c10-8(11)6-4-5(7(16-6)9(12)13)15-3-1-2-14-4/h1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
MCLQXEPXGNPDHG-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
660477-VAR:
660477-BULK:
660477-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ