Merck
659215
Sigma-Aldrich
ヨウ化ネオジム(III)
anhydrous, powder, 99.9%
別名:
Neodymium triiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NdI3
CAS番号:
分子量:
524.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.9%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
659215-5G-PW:
659215-1G:4548173992297
659215-5G:4548173992303
659215-1G-PW:
659215-VAR:
659215-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)