Merck
658944
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
別名:
L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
191.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学純度
ee: 99% (L-)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658944-VAR:
658944-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)