Merck
658588
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-3-methylindole
97%
別名:
4,6-Dimethoxy-3-methyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
83-86 °C
SMILES記法
COc1cc(OC)c2c(C)c[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-6-12-9-4-8(13-2)5-10(14-3)11(7)9/h4-6,12H,1-3H3
InChI Key
JWWAWAORLJVTLE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ケトンとの酸触媒反応
  • ピロロ[1,2-a]インドールの合成
  • インドロ[2,3-c]キノリンの合成
  • 硝酸とのニトロ化および酸化的二量体形成
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658588-VAR:
658588-BULK:
658588-1G:
試験成績書(COA)