Merck
658391
Sigma-Aldrich
4-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンゾニトリル
97%
別名:
4-[2′-(トリメチルシリル)エチニル]ベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NSi
CAS番号:
分子量:
199.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
107-111 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
InChI Key
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
658391-10G:4548173229256
658391-BULK:
658391-1G:4548173229263
658391-VAR:
試験成績書(COA)