Merck
657824
Sigma-Aldrich
3,3′-Bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
別名:
5-Formyl-3,3′-bithiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6OS2
CAS番号:
分子量:
194.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
101-104 °C
SMILES記法
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
InChI Key
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657824-BULK:
657824-1G:
657824-5G:
657824-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)