Merck
657816
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-propanol
95%
別名:
(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO3
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
52-59 °C
SMILES記法
CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)
InChI Key
PDAFIZPRSXHMCO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 - 118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
47 - 48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
657816-5G:
657816-BULK:
657816-1G:
657816-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)