Merck
657778
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール
97%
別名:
(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)カルバミン酸tert-ブチルエステル, 1,1-ジメチルエチル(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)カルバマート, 2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチルカルバミン酸1,1-ジメチルエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO3
CAS番号:
分子量:
189.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
57-62 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CO
InChI
1S/C9H19NO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-9(4,5)6-11/h11H,6H2,1-5H3,(H,10,12)
InChI Key
SBWYTQQSTIUXOP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657778-BULK:
657778-VAR:
657778-1G:
657778-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)