Merck
65700
Sigma-Aldrich
N6-メチルアデニン
≥99.0% (HPLC)
別名:
6-(メチルアミノ)プリン, N-メチルアデニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N5
CAS番号:
分子量:
149.15
Beilstein:
7707
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES記法
N1=CN=C(NC)C=2NC=NC12
InChI
InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
InChI Key
CKOMXBHMKXXTNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)