Merck
655244
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-メトキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H3(Cl)CHO
CAS番号:
分子量:
170.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
53-58 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-5H,1H3
InChI Key
XKLMLKSXPIITAL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655244-5G:
655244-VAR:
655244-1G:
655244-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)