Merck
654760
Sigma-Aldrich
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7F3N2S
CAS番号:
分子量:
220.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
142-146 °C
官能基
amine
fluoro
thiourea
SMILES記法
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChI Key
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654760-1G:
654760-BULK:
654760-VAR:
654760-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)