Merck
654442
Sigma-Aldrich
4-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)アニリン 塩酸塩
97%
別名:
4-(1,2,4-トリアゾールイルメチル)フェニルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N4 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
173-182 °C
SMILES記法
Cl.Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
InChI
1S/C9H10N4.ClH/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5,10H2;1H
InChI Key
FEDYLAMMQSHIOY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654442-25G:
654442-VAR:
654442-BULK:
654442-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)