Merck
654396
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
97%
別名:
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21BN2O2
CAS番号:
分子量:
236.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
97-101 °C
SMILES記法
Cc1nn(C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-8-10(9(2)15(7)14-8)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h1-7H3
InChI Key
IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654396-1G:
654396-BULK:
654396-VAR:
654396-500MG:
試験成績書(COA)