Merck
654116
Sigma-Aldrich
Anilinium hypophosphite
97%
別名:
Phenylammonium phosphinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10NO2P
CAS番号:
分子量:
159.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES記法
O[PH2]=O.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.H3O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3-2/h1-5H,7H2;3H2,(H,1,2)
InChI Key
POIDQJVUTKVRDI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
654116-25G:4548173983677
654116-VAR:
654116-BULK:
試験成績書(COA)