Merck
654035
Sigma-Aldrich
Poly(dichlorophosphazene)
a polyphosphazene precursor
別名:
PDCP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Cl2NP)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
密度
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
詳細
Poly [(organo) phosphazene] polymers have an inorganic backbone made up of alternating nitrogen and phosphorous atoms. The inorganic atoms are connected by alternating single and double bonds.[1]
アプリケーション
Poly(dichlorophosphazene) (PDCP) may be used in the synthesis of higher biologically active organophosphazene polymers.[2][3]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.9 °F
引火点(℃)
42.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
654035-VAR:
654035-5G:
654035-BULK:
654035-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (dichlorophosphazene) as a precursor for biologically active polyphosphazenes: synthesis, characterization, and stabilization.
Andrianov A K, et al.
Marcromolecules, 37(2), 414-420 (2004)
Applicative aspects of poly(organophosphazenes) (2004)
Ambient temperature synthesis of poly (dichlorophosphazene) with molecular weight control.
Honeyman C H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(26), 7035-7036 (1995)