Merck
653837
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NH2)CN
CAS番号:
分子量:
152.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
mp
87-91 °C
SMILES記法
Nc1cc(ccc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI Key
KRBRYJLBILJHAS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
653837-10G:4548173222400
653837-1G:4548173222394
653837-VAR:
653837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)