Merck
653802
Sigma-Aldrich
3-Bromophenethyl bromide
97%
別名:
3-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥49,900
¥49,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥49,900
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
263.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥49,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.595
bp
77-78 °C/0.1 mmHg
密度
1.725 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6H,4-5H2
InChI Key
ZDWCLHJHUMKCQS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
653802-10G:
653802-VAR:
653802-1G:
653802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here