Merck
653519
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2S
CAS番号:
分子量:
248.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
169-173 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
InChI Key
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653519-5G:
653519-BULK:
653519-1G:
653519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)