Merck
653446
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
97%
別名:
1-(フェニルメチル)-3-ピペリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO
CAS番号:
分子量:
191.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.549
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
InChI Key
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
スブチリシンを用いた第三級アミノエステル・プロトン性イオン液体の生物分解のための反応物質
以下の合成の反応物質です。
  • ムスカリン性M3受容体選択的アンタゴニスト
  • Rhoキナーゼ阻害剤
  • α-アドレナリン受容体の直接活性化試験のためのピペリジン誘導体
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
653446-1G:
653446-VAR:
653446-5G:
653446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)