Merck
652563
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-ヒドロキシベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(Br)CN
CAS番号:
分子量:
198.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
InChI Key
HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
652563-5G:4548173229683
652563-VAR:
652563-BULK:
652563-25G:4548173229676
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)