Merck
652059
Sigma-Aldrich
Methyl 5-allyl-3-methoxysalicylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2C6H2(OCH3)(OH)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
222.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9(12(14)16-3)11(13)10(7-8)15-2/h4,6-7,13H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
LYSUGZLJKRSLHM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652059-BULK:
652059-VAR:
652059-25G:
652059-100G:
試験成績書(COA)