Merck
651974
Sigma-Aldrich
Negative resist thinner I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
bp
129-138 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
詳細
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651974-100ML:
651974-VAR:
651974-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)