Merck
651613
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ニトロフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-ニトロ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17BN2O4
CAS番号:
分子量:
264.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
157.1-172.4 °C
官能基
nitro
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)8-5-6-9(14)10(7-8)15(16)17/h5-7H,14H2,1-4H3
InChI Key
QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
651613-VAR:
651613-1G:
651613-BULK:
651613-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)