Merck
651567
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-クロロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
235-238 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI Key
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651567-VAR:
651567-5G:
651567-BULK:
651567-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)