Merck
650803
Sigma-Aldrich
4-(6-Formylpyridin-2-yl)benzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8N2O
CAS番号:
分子量:
208.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
159-163 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitrile
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H8N2O/c14-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)15-13/h1-7,9H
InChI Key
PPAQGUBYGPCPLW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
650803-5G:4548173304977
650803-VAR:
650803-BULK:
650803-1G:4548173304960
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)