Merck
649961
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine
97%
別名:
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O2
CAS番号:
分子量:
276.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +6°, c = 1% in chloroform
mp
77-81 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m1/s1
InChI Key
PHOIDJGLYWEUEK-CQSZACIVSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)