Merck
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H10NPO2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
フォーム
solid
溶解性
acetone: soluble
λmax
234 nm
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
649619-250MG:
649619-1G:
649619-BULK:
649619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)