Merck
649503
Sigma-Aldrich
4-Methoxythiobenzamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CSNH2
CAS番号:
分子量:
167.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
145-149 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(N)=S
InChI
1S/C8H9NOS/c1-10-7-4-2-6(3-5-7)8(9)11/h2-5H,1H3,(H2,9,11)
InChI Key
WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649503-VAR:
649503-BULK:
649503-10G:
649503-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)