Merck
649082
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentyne
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,100
¥14,100
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,100
About This Item
化学式:
CH3CH(CH3)C≡CCH3
CAS番号:
分子量:
82.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,100
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
密度
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
InChI Key
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
649082-BULK:
649082-5G:
649082-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)