Merck
648647
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
233.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
273 °C/760 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(I)cc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
警告
Light sensitive
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648647-VAR:
648647-5G:4548173989808
648647-BULK:
648647-1G:4548173989792
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)