Merck
648434
Sigma-Aldrich
1-メチル-3-フェニルピペラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥19,600
¥10,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-60 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CN1CCNC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
InChI Key
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
648434-1G:
648434-5G:
648434-BULK:
648434-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C A Mini et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 71, 105069-105069 (2020-12-15)
Three-dimensional skin models, also named 3D skin models, human skin equivalents (HSEs), or Human Epidermal Equivalents (HEEs), have been increasingly used for chemical assessments in terms of efficacy and safety. Considering this, we developed an HEE model using immortalized HaCaT