Merck
647586
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-ニトロベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
187.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-69 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI Key
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647586-1G:
647586-VAR:
647586-5G:
647586-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)