Merck
647551
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-メチルベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-64 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
AHXBDGJNZJKLNE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647551-1G:
647551-VAR:
647551-BULK:
647551-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically