Merck
647462
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-ピペリジノ-1,1,2-トリフェニルエタノール
97%
別名:
(R)-(−)-α,α,β-Triphenyl-1-piperidineethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27NO
CAS番号:
分子量:
357.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
159-163 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
InChI Key
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647462-BULK:
647462-1G:
647462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)