647446
647446-1G
¥8,050
1 of 10
Sigma-Aldrich
655600
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
522279
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
139505
2-(2-アミノエチル)-1-メチルピロリジン
292915
2-ピロリドン-5-カルボン酸
43162
2-(ジフェニルホスフィノ)エチルアミン
USP
1056504
1,4-ベンゾキノン
165956
ベンゼンスルホン酸メチル
BP681
4-Acetyl-2-fluorobiphenyl
1623637
スクロース
151874
ジメチルスルホキシド-d6
100
96%
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
n20/D 1.4670 (lit.)
50-52 °C (lit.)
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
amine
CCN1CCC[C@H]1CN
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
触媒
Warning
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 3
135.0 °F - closed cup
57.2 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves
第4類:引火性液体 第二石油類 危険等級III 非水溶性液体
647446-VAR: 647446-BULK: 647446-5G: 647446-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。